Documentos clave
Z291684
Supelco
Septa for 12 x 32 mm standard screw-thread autosampler vials
white PTFE, diam. 8 mm, thickness 0.01 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
white PTFE
envase
pkg of 1000 ea
Diámetro
8 mm
grosor
0.01 in.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)