Documentos clave
Z188808
Supelco
Black plastic caps
Solid top, white rubber liner, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
Seleccione un Tamaño
1000 EA
273,00 €
273,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 EA
273,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
273,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
black phenolic cap
white rubber liner
Características
closure type black phenolic solid top cap
envase
pkg of 1000 ea
tubo de RMN diám.
5 mm
Adaptador
thread for 8-425
Descripción general
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)