Documentos clave
Z284246
Sigma-Aldrich
Spinbar® Pyrex® magnetic stir bars
size 7/8 in. × 1/4 in.
Sinónimos:
Stirbar, Stirring Bar, glass Stir Bar
Seleccione un Tamaño
1 EA
36,57 €
36,57 €
Precio de catálogo38,50 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
36,57 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
36,57 €
Precio de catálogo38,50 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
cylindrical
round glass coated
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37101-7814
Longitud
22 mm
Diámetro
6.4 mm
tamaño
7/8 in. × 1/4 in.
Descripción general
  • Spinbar® Pyrex® magnetic stir bars are manufactured from Type I borosilicate glass.
  • Ideal for use in applications requiring high temperature up to 274°C (525°F).
  • The smooth Pyrex®glass coating ensures easy cleaning and offers “zero absorption” thus preventing cross-contamination of samples.
  • Autoclavable.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)