Documentos clave
Z275794
Sigma-Aldrich
Nalgene® pipette baskets
size D, max. pipette length 400 mm 16 in.
Sinónimos:
pipette cleaning basket, pipette holder
Seleccione un Tamaño
1 EA
203,30 €
203,30 €
Precio de catálogo214,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
203,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
203,30 €
Precio de catálogo214,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
high-density polyethylene
tamaño
D
Características
Holds 400 mm pipettes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene DS5241-0040
disponibilidad
not available in EU
cesta D.E.
133 mm
Descripción general
Rugged HDPE baskets cushion pipettes. Baskets have a perforated screen in base for complete drainage and a handle for safely moving from container to container.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)