BR29120
BRAND® pipette rinsing system, rinser for pipette
high-density polyethylene, capacity 13 L, L × I.D. 740 mm × 150 mm
Sinónimos:
Pipette Rinsing Systems, Pipette rinser, Pipettes
Seleccione un Tamaño
303,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
303,00 €
Productos recomendados
Materiales
high-density polyethylene
fabricante / nombre comercial
BRAND 29120
L × D.I.
740 mm × 150 mm
capacidad
13 L
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)