Merck
Z275077
Sigma-Aldrich
Kimax® weighing bottle, Style II
capacity 16 mL
Seleccione un Tamaño
1 PKG
350,00 €
350,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
350,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.71
350,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
glass bottle
glass stopper
round bottle
Junta
joint ST/NS neck29/12
Características
with cap
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Kimble® 15146-2550
D.I. × Al
25 mm × 50 mm
capacidad
16 mL
Descripción general
Designed from Federal Specification NNN-B-1493 requirements.
Cylindrical, tall form. Style II has a cap closure that fits over an externally ground body.
Información legal
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)