Z262927
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 1 oz (30 mL), clear, white polypropylene cap, vinyl flat liner
Sinónimos:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
Seleccione un Tamaño
169,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
169,00 €
Productos recomendados
Materiales
colorless bottle
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Junta
Joints threaded neck (20-400)
Características
with cap
envase
pkg of 48 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W216800
capacidad
1 oz (30 mL)
diám. × Al
31 mm × 79 mm
color
clear
Categorías relacionadas
Descripción general
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Características y beneficios
- Manufactured from clear USP Type III soda-lime glass
- Polypropylene caps with choice of liners
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)