Documentos clave
Z263397
Sigma-Aldrich
Wheaton straight-mouth bottles with cap, clear
capacity 8 oz (250 mL), white polypropylene cap, vinyl flat liner
Sinónimos:
Wheaton bottles, bottles clear, clear bottles
Seleccione un Tamaño
1 PKG
102,00 €
102,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
102,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
102,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
tamaño del tapón
70-400
Junta
Joints threaded neck (70-400)
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
with cap
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W216905
capacidad
8 oz (250 mL)
diám. × Al
73 mm × 88 mm
Descripción general
Walls allow for complete removal of contents.
Aplicación
Ideal for soil sampling and environmental applications.
Características y beneficios
  • Wide mouth design is great for large solid samples
  • Clear, USP Type III soda-lime glass
  • Straight walls allow for complete removal of contents
  • Ideal for soil sampling and environmental applications
  • Available with caps attached or bulk packs without caps
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)