Documentos clave
Z261955
Optifix® PTFE thread adapter
neck thread size GL 45
Seleccione un Tamaño
1 EA
77,20 €
77,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
77,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.01
77,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
tamaño rosca cuello
GL 45
fabricante / nombre comercial
Fortuna Graf
disponibilidad
not available in EU
Descripción general
Made of PTFE. Adapts Optifix dispensers to other bottle thread sizes.
Información legal
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)