Documentos
Z261947
Optifix® PTFE thread adapter
neck thread size GL 40
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.01
tamaño rosca cuello
GL 40
fabricante / nombre comercial
Fortuna Graf
disponibilidad
not available in EU
Descripción general
Made of PTFE. Adapts Optifix dispensers to other bottle thread sizes.
Información legal
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.