Z678899
FORTUNA® Universal Optifix® HF dispenser
dispensing volume 10-50 mL
Seleccione un Tamaño
2090,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
2090,00 €
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Fortuna Graf 101.106-48
dispensing volume measuring range
10-50 mL
volumen
10-50 mL
Adaptador
GL 40
GL 45
Categorías relacionadas
Descripción general
Features:
- Dispensing cylinder made of PTFE
- Massive PTFE encased dispensing piston
- FIX adapter made of PTFE
- Ergonomic finger protection cap
- Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
- Valve block made of PTFE, with additional safety valve in the ventilation tube, no metal springs in the valves - no corrosion
Supplied:
FORTUNA Universal Optifix HF dispenser, with 2 PTFE adapters GL40 + GL45 & 1 PTFE intake tube
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)