Documentos clave
Z247251
Coors porcelain crucible cover
cap size F, I.D. 84 mm
Seleccione un Tamaño
1 PKG
247,00 €
247,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
247,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
247,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
tamaño del tapón
F
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Coorstek 66127
D.I.
84 mm
Descripción general
Coors porcelain crucible cover is glazed all over except for the rim.
Características y beneficios
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Otras notas
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)