Z247146
Coors™ porcelain crucible
High form, capacity 80 mL
Seleccione un Tamaño
199,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
199,00 €
Productos recomendados
Materiales
porcelain
tamaño del tapón
D
envase
pack of 12
fabricante / nombre comercial
Coorstek 66109
Altura
48 mm
capacidad
80 mL
parte superior D.E.
60 mm
Descripción general
- Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
- Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
Características y beneficios
- Ensures great resistance to thermal-shock
- Durable
- Rigid
- Sustained refractory qualities
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)