Documentos clave
Z243299
Sigma-Aldrich
ACE Squibb separatory funnel with Locktight stopper
capacity 1,000 mL, stopper joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
450,00 €
450,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
450,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
450,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS stopper24/40
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 723163
capacidad
1,000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
European style funnel with new leaktight locking stopper that will not fall out during shaking or transportation. The stopper is secured into a screw-threaded top joint via cap and Viton® O-ring for a positive, leaktight seal. Supplied complete with 1:5 PTFE plug, stopper, cap, and O-ring.
Información legal
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)