Documentos clave
Z232394
Duran® Buchner funnel
capacity 70 mL
Sinónimos:
213412207
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
El producto Z232394 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
descripción
use paper diam. 45 mm
fabricante / nombre comercial
DURAN®
Schott
disponibilidad
not available in USA and Canada
capacidad
70 mL
placa P
48 mm
Descripción general
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)