Documentos clave
Z231835
Sigma-Aldrich
Duran® beakers
capacity 150 mL, low form
Sinónimos:
211062908
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
El producto Z231835 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass 3.3
Características
graduations
fabricante / nombre comercial
DURAN®
Schott
Al × D.E.
80 mm × 60 mm
capacidad
150 mL
Descripción general
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Características y beneficios
  • Complies with ISO 3819
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Spout for clean pouring
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)