Documentos clave
BR91254
BRAND® glass beaker with spout, low form
volume 1000 mL, with graduation
Sinónimos:
Beakers, Glass
Seleccione un Tamaño
10 EA
212,00 €
212,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
212,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
212,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass 3.3
Características
with graduation
fabricante / nombre comercial
BRAND 91254
volumen
1000 mL
Descripción general
The BRAND® Glass Beaker with Spout is expertly crafted from Boro 3.3 glass, making it a reliable choice for laboratory applications. Designed in accordance with DIN EN ISO 3819 standards, this low-form beaker features clear graduation markings for precise measurement of liquids. The integrated spout allows for easy pouring, minimizing spills and enhancing accuracy during liquid transfer.
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)