Documentos
Z225118
Sigma-Aldrich
Large lab spoon
stainless steel, L 12 in.
Sinónimos:
sampling spoon
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F36711-0012
Longitud
12 in.
Descripción general
Spoon (1.5 in. wide) with a flat spatula on one end (1.2 in. wide).