Documentos clave
Z177962
Scienceware® chemical spoons
L 30 cm
Sinónimos:
laboratory spatula, laboratory spoon
Seleccione un Tamaño
2 EA
99,50 €
99,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
99,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
99,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H36729-0030
Longitud
30 cm
extremo de la cuchara tamaño
2.0 mL , small
8.0 mL , large
Descripción general
Double-ended with large-size spoon on one end and small spoon on the other. Solid, rounded connecting shaft.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)