Saltar a
HS15909
Lab Spatula
Flat end and spoon end, nickel-stainless steel (plated), L 225 mm
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Disponible para enviar HOYdesdeLyon
11,40 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41122403
11,40 €
Disponible para enviar HOYDetalles
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
nickel-stainless steel (plated)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
L
225 mm
flat end L
50 mm
spoon end L × W
38 × 15
General description
Transfer, lift, and handle powders and granular materials with this nickel-plated, stainless steel wire glazed spatula. It has a Hayman-type end awith dimensions L 225 mm x W 225 mm.
Features and Benefits
  • Made from nickel-plated, stainless steel wire
  • Hayman-type end
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
Z513350Z513342Z513377
Lab Spatula Flat end and spoon end, nickel-stainless steel (plated), L 225 mm
HS15909
Lab Spatula
description
Flat end and spoon end, nickel-stainless steel (plated), L 225 mm
description
flat rounded ends, L 12 in. (305 mm)
description
flat rounded ends, L 8 in. (203 mm)
description
flat rounded/tapered ends, L 12 in. (305 mm)
L
225 mm
L
12 in. (305 mm)
L
8 in. (203 mm)
L
12 in. (305 mm)
material
nickel-stainless steel (plated)
material
nickel-stainless steel
material
nickel-stainless steel
material
nickel-stainless steel
flat end L
50 mm
flat end L
-
flat end L
-
flat end L
-
spoon end L × W
38 × 15
spoon end L × W
-
spoon end L × W
-
spoon end L × W
-
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)