Documentos clave
Z203181
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter
joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
3 way adapter, glass adapter, glass adapters
Seleccione un Tamaño
1 EA
100,00 €
100,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
100,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
100,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS29/32
Categorías relacionadas
Descripción general
Side-arm is at 75° angle from bottom joint.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)