Documentos clave
Z202827
Sigma-Aldrich
Glass spatulas
Spoon and paddle ends, diam. × L 7 mm × 200 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
79,60 €
79,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
79,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
79,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
diám. × L
7 mm × 200 mm
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)