Documentos clave
Z177466
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 1,100 mL
Seleccione un Tamaño
6 EA
49,70 €
49,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
49,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
49,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F367560000
cuenco tamaño
203 mm × 121 mm × 76 mm
capacidad
1,100 mL
asa tamaño
100 mm
Descripción general
Molded, natural color.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–2 de 2 Preguntas  
  1. Do the Scienceware® brand polypropylene products contain any leachable material?
    1 respuesta
    1. Although Bel-Art does not specifically test their Scienceware® brand polypropylene products, they have no evidence of any problems with leachable material in the polypropylene.
      ¿Le ha resultado útil?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 respuesta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      ¿Le ha resultado útil?