Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Z177407
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 22 mL
Seleccione un Tamaño
17,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
17,30 €
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F367470000
cuenco tamaño
60 mm × 29 mm × 25 mm
capacidad
22 mL
asa tamaño
35 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-
-
Do the Scienceware® brand polypropylene products contain any leachable material?
1 respuesta-
Although Bel-Art does not specifically test their Scienceware® brand polypropylene products, they have no evidence of any problems with leachable material in the polypropylene.
¿Le ha resultado útil?