Documentos clave
Z174246
Sigma-Aldrich
Drying tower
joint: ST/NS 45/50
Seleccione un Tamaño
1 EA
287,00 €
287,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
287,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
287,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS45/50
Descripción general
Threaded ST/NS: 45/50 joint, glass stopcock with hose barb.
Ligadura / enlace
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)