Documentos clave
Z173088
Sigma-Aldrich
Solvent storage flask with glass stopcock on side-arm
capacity 100 mL, female joint: ST/NS 14/20
Seleccione un Tamaño
1 EA
145,00 €
145,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
145,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
145,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
round bottom
two-neck
etiqueta
S
Junta
female joint: ST/NS14/20
esterilidad
non-sterile
Características
closure type female Joint: ST/NS
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
100 mL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.