Documentos clave
Z171697
Ace double-jacketed coiled condenser
jacket L 300 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
508,00 €
508,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
508,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
508,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint ST/NS24/40
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 595514
funda L
300 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Extra cooling capacity for volatile materials. Compact design retards diffusion.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)