Merck
SLW3285-500
Pyrex® Measuring cylinder, class B, squat form, heavy duty rim, blue graduations
500 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3285-50
Seleccione un Tamaño
2 EA
193,00 €
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
193,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
blue graduation
borosilicate glass
Características
graduations 10.0 mL
heavy duty rim
squat form
fabricante / nombre comercial
3285-500
SciLabware
Altura
255 mm
capacidad
500 mL
Descripción general
  • Complies with ISO 4788
  • Squat height - more stable
  • Heavy duty construction for increased mechanical strength and longer life:
  • Heavily beaded rim and spout
  • More convenient to use in confined spaces - e.g. fume cupboards
  • Graduations in blue enamel
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)