Merck
Z126985
Sigma-Aldrich
Spinbar® magnetic stir bar
PTFE-coated, octagonal, size 1 1/8 in. × 5/16 in., white
Sinónimos:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Seleccione un Tamaño
1 EA
11,20 €
11,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
11,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
11,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE-coated
octagonal
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37110-0118
Longitud
28.6 mm
Diámetro
8 mm
tamaño
1 1/8 in. × 5/16 in.
color
white
Descripción general
  • Spinbar® magnetic stir bar is used in conjunction with a magnetic stirring plate for uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
  • Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade polytetrafluoroethylene (PTFE) low friction coating.
  • Multi-faceted-shaped bars provide a greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing.
  • Autoclave safe.
Leakproof, seamless, polished, and contains a permanent Alnico V magnet. Egg-shape bar is designed especially for use in round-bottom vessels.
Información legal
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)