Merck
Z112828
Sigma-Aldrich
AtmosBag Aldrich®
two-hand, non-sterile, size M, closure type, Tape-seal
Sinónimos:
Aldrich Bag, AtmosBag
About This Item
Código UNSPSC:
41103406
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
tamaño
M
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Tape-seal
An × L × Al
39 in. × 48 in. × 15 in., inflated dimensions
An × L
38 in. × 51.5 in. , average deflated dimensions
volumen de gas
280 L
apertura diám.
22.5 in. , 4 ports
Descripción general
Para uso en el laboratorio: La bolsa guante AtmosBag es una cámara de polietileno flexible e inflable con guantes incorporados que le permite trabajar en un entorno completamente aislado y controlado. Es una alternativa portátil y barata a la caja de guantes y es idónea para una variedad de tareas y materiales.
Para muestreo de campo: AtmosBag se desliza sobre la parte superior de latas y tambores para cubrir con gas inerte y aislar los vapores y el polvo durante las operaciones de muestreo. Reduce al mínimo la exposición del trabajador y preserva la integridad del material muestreado a granel. AtmosBag sirve como un laboratorio portátil para la realización de pruebas, investigaciones en las escenas de crímenes y otras aplicaciones en las que se necesita una cámara aislada limpia.
AtmosBag con cierre precintado con cinta adhesiva: La apertura de la AtmosBag está precintada con cinta adhesiva y doblada para conseguir un cierre hermético al gas. Cada AtmosBag se suministra con una tira de cinta adhesiva que puede quitarse.
AtmosBag con cierre de cremallera: La apertura de la AtmosBag está cerrada con una cremallera para conseguir un cierre hermético al gas. La apertura es ligeramente menor que la anchura de la bolsa debido a la anchura de la cremallera. Excelente para aplicaciones que requieren acceso repetido al contenido de la bolsa y para aislamiento de emergencia.
Especificaciones:
  • Elaborado con polietileno robusto con calibre de 0,003 pulgadas que se pule para una buena claridad
  • Las costuras están termoselladas para mayor resistencia y se prueba el inflado para evitar fugas
  • Se proporcionan puertos de entrada para líneas eléctricas, de gas y de vacío
  • AtmosBag no es ignífugo ni está destinado a un contacto prolongado con disolventes, vapores o productos químicos
  • Puede utilizarse en un entorno de argón
  • Four ports on eachbag. Two on each side of the bag.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–2 de 2 Preguntas  
  1. What is the temperature range that the Aldrich AtmosBag glove bags can withstand?
    1 respuesta
    1. The AtmosBags are made out of polyethylene, which tends to become brittle below about -100°C, and softens/melts at above 80°C.  Based on that information, we would recommend using the AtmosBag well within that temperature range of -100°C to +80°C.
      ¿Le ha resultado útil?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 respuesta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      ¿Le ha resultado útil?