Documentos clave
Z103365
Sigma-Aldrich
Aldrich® round-bottom storage flask with stopcock-equipped septum-inlet
capacity 250 mL, with 2 mm PTFE stopcock, joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
bottom flask, flask round, round flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
190,00 €
190,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
190,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
190,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Junta
joint: ST/NS14/20
esterilidad
non-sterile
Características
closure type PTFE stopcock
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
250 mL
Descripción general
Mit NS Schliff. Passende Septen: Z10,072-2 oder Z12,435-4 (siehe Abschnitt Septen).
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)