WHA1091110
Whatman® qualitative filter paper, Grade 91, creped
circles, diam. 110 mm, pack of 4000
Sinónimos:
Z752444
Seleccione un Tamaño
382,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
382,00 €
Productos recomendados
Materiales
cellulose filters
circles
envase
pack of 4000
fabricante / nombre comercial
Whatman 1091-110
Whatman Article No. 28417530 (US reference)
Parámetros
2 psi wet burst
70 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diámetro
110 mm
grosor
205 μm
tamaño de poro
10 μm (Particle retention)
peso básico
71 g/m2
Categorías relacionadas
Descripción general
Grade 91: 10 μm (credped filter paper)
A general purpose creped filter for less critical routine analysis. Widely used to assay sucrose in cane sugar and within pharmaceutical laboratories for routine filtration.
Características y beneficios
- A general purpose creped filter for less critical routine analysis.
- Widely used to assay sucrose in cane sugar and within pharmaceutical laboratories for routine filtration.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)