Documentos clave
WHA1006125
Whatman® qualitative filter paper, Grade 6
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Sinónimos:
Whatman filter, Whatman paper, Z240834, paper filter
Seleccione un Tamaño
1 PKG
27,50 €
27,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
27,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
27,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
cellulose filters
circles
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 1006-125
Whatman 28414055 (US reference)
Parámetros
0.25 psi wet burst
715 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diámetro
125 mm
grosor
180 μm
ceniza
≤0.06%
tamaño de poro
3 μm (Particle retention)
peso básico
100 g/m2
Características y beneficios
  • Used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials.
  • Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
  • Twice as Fast as Grade 5 with similar fine particle retention.
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)