Documentos clave
WHA10453007
Whatman® pressure filtration devices, MD 050
MD 050/0/18, Connector olive external diam. 9 to 11 mm, for pressure hoses
Sinónimos:
Z751383
Seleccione un Tamaño
1 PKG
121,00 €
121,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
121,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
121,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 10453007
Whatman Article No. 28415707 (US reference)
Características y beneficios
  • Inlet/outlet connections for MD 050 and MD 142/5 stainless steel pressure filtration devices.
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)