Documentos clave
MSHAWGS48
Millipore
Muestreador MicropreSure®
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE), white filter, suitable for (suitable for solid cultivation)
Sinónimos:
Unidad de filtración MicropreSure®, Para análisis de biocarga y de agua por filtración
Seleccione un Tamaño
48 EA
1010,00 €
1010,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
48 EA
1010,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
1010,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Materiales
gridded filter
high-density polyethylene support
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
white filter
Nivel de calidad
Agency
EP, USP, JP
esterilidad
sterile
Características
ready-to-use
fabricante / nombre comercial
MicropreSURE®
diám. del filtro
47 mm
filtración área
9.1 cm2
Matriz
MF-Millipore
tamaño de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type wine
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type dairy
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type cider
idoneidad
suitable for (suitable for solid cultivation)
aplicaciones
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
compatibilidad
for use with MicropreSURE® System
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El muestreador MicropreSure® de Millipore se utiliza para el muestreo y la filtración de líquidos dentro de un sistema cerrado, lo que reduce al mínimo el riesgo de resultados falsos positivos por contaminación accidental durante el muestreo en un entorno de producción. Los volúmenes grandes pueden filtrarse de una vez o despacio durante un período prolongado. Está diseñado para utilizar con líneas de proceso presurizadas o muestreo de depósitos. La unidad MicropreSure® soporta presiones de hasta 3 bar. Las muestras líquidas se filtran a través de la membrana microporosa dentro del dispositivo MicropreSure® y, después de la filtración, las entradas y salidas de la unidad se precintan para su transporte de vuelta al laboratorio sin riesgo de contaminación. Quitando simplemente la carcasa abovedada, se accede a la membrana MicropreSure®, que se transfiere a los medios para su incubación y el recuento microbiano. La membrana, de 47 mm de diámetro y cuadrícula blanca, consiste en ésteres mezclados de celulosa (MCE) con un tamaño de poro de 0,45 μm, en envases individuales.
Aplicación
El muestreador MicropreSure® de Millipore se utiliza para el análisis del agua y del grado de contaminación microbiana mediante el método de filtración. Es un dispositivo de muestreo listo para usar para el análisis del agua farmacéutica, el agua municipal, el agua embotellada, el vino, la cerveza y los refrescos durante el proceso.
Características y beneficios
  • Diseño cerrado para un muestreo preciso
  • Recogida durante el proceso y análisis microbiológico rápidos y fiables
  • Análisis de volúmenes más grandes
  • Muestreo por lotes o continuo
  • No se necesita montaje ni esterilización
Información legal
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Protocolos
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing