Merck
W530659
Sigma-Aldrich
Tobacco extract
natural, FG
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12164502
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
(nicotiana tabacum)
grado
FG
natural
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
índice de refracción
n20/D 1.508
densidad
0.973 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
tobacco
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)