W526509
Coumarin
≥98%
Sinónimos:
1,2-Benzopyrone, 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
Halal
presión de vapor
0.01 mmHg ( 47 °C)
Ensayo
≥98%
origen
China origin
bp
298 °C (lit.)
mp
68-73 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
herbaceous; sweet
cadena SMILES
O=C1Oc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
Clave InChI
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
323.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
162 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?