W519103
Methyl formate
≥95%
Sinónimos:
Formic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
densidad de vapor
2.1 (vs air)
Análisis
≥95%
formulario
liquid
temp. de autoignición
842 °F
lim. expl.
23 %
índice de refracción
n20/D 1.343 (lit.)
pH
4.0-5.0 (20 °C, 200 g/L)
bp
32-34 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
densidad
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fruity; plum
cadena SMILES
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
Clave InChI
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-19 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves