Merck
W515906
Sigma-Aldrich
cis-2-Penten-1-ol
≥96%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH=CHCH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
86.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Kosher
densidad de vapor
>1 (vs air)
Ensayo
≥96%
contiene
(may contain up to 0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilzer)
índice de refracción
n20/D 1.437 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
densidad
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
cadena SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CO
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
Clave InChI
BTSIZIIPFNVMHF-ARJAWSKDSA-N
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)