Merck
W430500
Sigma-Aldrich
cis-2-Penten-1-ol
≥96%, stabilized, FG
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH=CHCH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
86.13
Número de FEMA:
4305
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
2.050
NACRES:
NA.21
Para consultas sobre este producto W430500, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
densidad de vapor
>1 (vs air)
Análisis
≥96%
contiene
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.437 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
densidad
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fruity; ethereal
cadena SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CO
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
Clave InChI
BTSIZIIPFNVMHF-ARJAWSKDSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)