W505404
p-Anisic acid
≥99%
Sinónimos:
4-Methoxybenzoic acid, p-Methoxybenzoic acid, Draconic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99%
mp
182-185 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
365.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
185 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?