Merck
W489811
Sigma-Aldrich
(E)-5-Octenal
≥95%, stabilized
Sinónimos:
Pomelo aldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
126.20
Número de FEMA:
4898
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
grado
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
Análisis
≥95%
contiene
alpha-tocopherol as stabilizer
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
grapefruit; citrus
Categorías relacionadas
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
132.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
56 °C