773506
Ethyl 2-(phenylcarbonothioylthio)-2-phenylacetate
98%
Sinónimos:
α-[(Phenylthioxomethyl)thio]benzeneacetic acid ethyl ester, dithiobenzoate RAFT, Benzodithioate phenyl acetic acid ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
solid
mp
48-53 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)C(SC(=S)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H16O2S2/c1-2-19-16(18)15(13-9-5-3-6-10-13)21-17(20)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15H,2H2,1H3
Clave InChI
SQKNCNYHCGWDEX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.