Merck
W481015
Sigma-Aldrich
Ethyl-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetate
≥95%
Sinónimos:
Ethyl homovanillate, Ethyl 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetate
Seleccione un Tamaño
100 G
1890,00 €
1890,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
1890,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H3(OCH3)CH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
210.23
Número de FEMA:
4810
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
1890,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Halal
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥95%
bp
180-185 °C/14 mmHg (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
musty; spicy
cadena SMILES
CCOC(=O)Cc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-15-11(13)7-8-4-5-9(12)10(6-8)14-2/h4-6,12H,3,7H2,1-2H3
Clave InChI
AWPMWZHWVKXADV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.