W478601
2-Hexyl-2-decenal
mixture of cis and trans, ≥95%
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥95%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fatty; waxy
cadena SMILES
O=CC(=CCCCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C16H30O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h14-15H,3-13H2,1-2H3
Clave InChI
RSBRHLFCWKXUSQ-UHFFFAOYSA-N
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)