Merck
W467101
Sigma-Aldrich
(Z)-5-Octenyl acetate
≥95%
Sinónimos:
cis-5-Octenyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O2
Número de CAS:
Peso molecular:
170.25
Número de FEMA:
4671
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
09.950
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
fatty; green; fruity; vegetable; tropical
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.435
densidad
0.890 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
fatty; green; fruity; vegetable; tropical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(OCCCC/C=C\CC)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-12-10(2)11/h4-5H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4-
Clave InChI
NBYQSRDPBAVRDT-PLNGDYQASA-N
Descripción general
Odor Characteristics:@ 1.0% ETOH. Green, Fresh, Fatty, Slighty earthy vegetative green pepper like. Unripe apple, pear and melon with nuances of guava and kiwi fruit.
Taste Characteristics: @ 1 TO 2 PPM. Green fatty, earthy green pepper and lettuce vegetative. Unripe apple, Asian pear, banana with nuances of passion fruit, kiwi and Guava.
Aplicación
This ingredient with its fatty green vegetative and unripe fruitiness would enhance green apple, pears, Asian pears and melon flavors. Its green vegetative notes would complement green pepper, lettuce and garden herbal notes. Its tropical nuances would freshen guava, passion fruit and kiwi flavors.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
178.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
81.1 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)