Merck
W466620
Sigma-Aldrich
(-)-α-Bisabolol
natural, ≥95%, FG
Sinónimos:
(-)-6-Methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol, Levomenol
Seleccione un Tamaño
W466620-SAMPLE-K
33,60 €
100 G
92,40 €
1 KG
588,00 €
33,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W466620-SAMPLE-K
33,60 €
100 G
92,40 €
1 KG
588,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H26O
Número de CAS:
Peso molecular:
222.37
Número de FEMA:
4666
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352212
Número Flavis:
02.129
NACRES:
NA.05
33,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
FG
Kosher
natural
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥95%
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
floral; woody; spicy; sweet
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@]([C@H]1CCC(=CC1)C)(CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
Clave InChI
RGZSQWQPBWRIAQ-CABCVRRESA-N
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
143 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)