W428600
2-Isobutyl-4-methyl-1,3-dioxolane
mixture of isomers, ≥97%
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.414 (lit.)
bp
150-153 °C (lit.)
densidad
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fruity; ethereal; buttery; sweet
cadena SMILES
CC(C)CC1OCC(C)O1
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)4-8-9-5-7(3)10-8/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
PDVLTWPJDBXATJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 20ppm: Creamy, cocoa, woody, juicy fruit with apply, pineapple and dairy cheesy nuances.[1]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
41 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)