Merck
W425633
Sigma-Aldrich
N-Lactoyl ethanolamine
≥97%, FG
Sinónimos:
N-Hydroxyethyllactamide, 2-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)propanamide
Seleccione un Tamaño
W425633-SAMPLE
126,00 €
25 G
210,00 €
100 G
588,00 €
126,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W425633-SAMPLE
126,00 €
25 G
210,00 €
100 G
588,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
133.15
Número de FEMA:
4256
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número Flavis:
16.103
NACRES:
NA.21
126,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
grado
FG
Nivel de calidad
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥97%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
brown; roasted
cadena SMILES
CC(O)C(=O)NCCO
InChI
1S/C5H11NO3/c1-4(8)5(9)6-2-3-7/h4,7-8H,2-3H2,1H3,(H,6,9)
Clave InChI
RZCHTMXTKQHYDT-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)