W394807
4-Methylcyclohexanone
≥99%
Sinónimos:
Tetrahydro-p-cresol
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
Análisis
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.4443 (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
densidad
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
musty; animal
cadena SMILES
CC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48 °C - closed cup